Especificaciones
| Intervalo de pH | De 6,4 a 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de pH |
| Graduaciones | < 6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, > 8,0 |
| Tipo | Papel indicador de pH |