Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de gradientes de pH
Código de producto. 15145624
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
CX-1 pH Gradient Buffer A
CX-1 pH Gradient Buffer B
CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm)
CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 50 mm)
CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm)
Cantidad:
125 mL
125 ml + 125 ml
1 l
250 mL
250 ml + 250 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
125 ml
250 ML
500 ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Cantidad Tamaño de la unidad
15145624 CX-1 pH Gradient Buffer A 250 mL 250 ML
15125624 CX-1 pH Gradient Buffer A 125 mL 125 ml
15135624 CX-1 pH Gradient Buffer B 125 mL 125 ml
15165624 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125 ml
15155624 CX-1 pH Gradient Buffer B 250 mL 250 ML
15121206 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 250 ml + 250 ml 250 ML
15870452 CX-1 pH Gradient Buffer A 500 mL 500 ml
15880452 CX-1 pH Gradient Buffer B 500 mL 500 ml
15195624 CX-1 pH Gradient Starter Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (10 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125 ml
15185624 CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 50 mm) 125 ml + 125 ml 125 ml
15105634 CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B, MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 250 mm) 125 ml + 125 ml 125 ml
17161855 CX-1 pH Gradient Buffer A 1 l 1 litro
18097811 CX-1 pH Gradient Buffer B 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15145624 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 085346
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gradientes sólidos y reproducibles que son aplicables a una amplia gama de anticuerpos monoclonales (MAb) y están listos para su uso con sistemas y columnas para LC existentes, sin la necesidad de formular fases móviles.
Consiga gradientes de HPLC reproducibles, rápidos y sólidos con los tampones de gradiente de pH Thermo Scientific™ CX-1. Estos tampones, fáciles de optimizar y automatizar, son aplicables a las separaciones de HPLC de la mayoría de los biofármacos con anticuerpos monoclonales (mAb). Los tampones de gradiente de pH CX-1 están listos para su uso con columnas para HPLC existentes, sin la necesidad de formular fases móviles. Los tampones CX-1 ahorran tiempo en el desarrollo de métodos y facilitan la transferencia de métodos para el aseguramiento y control de la calidad para una amplia gama de variantes de carga mAb a través de un enfoque genérico basado en HPLC de la caracterización de mAb, sin necesidad de realizar ajustes en la fase móvil que requieran mucho tiempo.
Se pueden utilizar soluciones tamponadas de pH para generar gradientes de pH lineal altamente reproducible en la cromatografía de intercambio catiónico.
  • Gradientes sólidos y reproducibles
  • Predicción del pH de moléculas
  • Optimización sencilla de métodos
  • Automatización sencilla
  • Aplicable a la mayoría de MAb
A diferencia de la cromatografía de intercambio catiónico tradicional que utiliza gradientes de sales, es posible predecir el pH y la retención esperados de las variantes de carga y utilizar un intervalo de pH estrecho para obtener una separación de mayor resolución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tampón A de gradiente de pH CX-1 de Tubulin Tracker
Para utilizar con (equipo) Sistemas y columnas para LC
Volumen (métrico) 250 mL
Incluye CX-1 pH Gradient Buffer A
pH 5,6
Cantidad 250 mL
Concentración estándar 10X
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
Línea de productos Thermo Scientific
compliance-icons
Nombre del producto
  • buffer A (pH 5.6)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid (MES), 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid(MOPS), N-[Tris(hyd