Learn More
Solución de llenado de electrodos de pH 4 M KCl saturada con AgCl, Jenway™
Descripción
- Solución de almacenamiento para electrodos de pH
- Frasco de 150 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ph Electrode Fill Solution |
| Descripción | 4M KCl, AgCl Saturated |
| Cantidad | 150 mL |