Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH 52 03
Código de producto. 12011362
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
12011362 S7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 12011362 Proveedor Crison Instruments™ N.º de proveedor LZW5203.97.0002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El 52 03 es un electrodo de pH con tapón de rosca S7 para uso general hasta pH 14.
  • La vida útil media del producto es de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición de pH de 0 a 14
  • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °°C
  • Elemento de referencia de cristales de Ag/AgCl encapsulados
  • 2 diafragmas cerámicos y electrolito CRISOLYT
  • Profundidad de inmersión mínima de 20 mm
  • Entre las aplicaciones se incluyen medios acuosos en general y muestras que contienen iones que reaccionan con iones de plata, y es adecuado cuando se miden con frecuencia valores superiores al pH 12
  • Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad o muy viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión y temperaturas superiores a 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Para utilizar con (aplicación) Para medios acuosos en general, para las muestras con iones que reaccionan con la plata, adecuado para mediciones frecuentes del pH>12
Membrana Cilíndrico
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C