Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Torres de refrigeración y calderas |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 40 °C |
| Tipo de punta | Plano |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |