Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH
Código de producto. 11705628
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11705628 Azul 1 PCS
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11705628 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 5732526B010BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70€
    34.30€ / paquete de 1
    Ahorro 12.40€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Se ofrece en una gran variedad de estilos, incluidas diferentes soluciones y cámaras de referencia. El electrodo de pH Fisherbrand™ dispone de un depósito de referencia externo recargable que se pueden rellenar con cualquier electrólito compatible con la muestra, incluidos aquellos rellenos recomendados para las mediciones no acuosas.
  • Se recomienda la referencia de unión doble para muestras que contengan compuestos orgánicos, proteínas, metales pesados o compuestos que interactúen con la plata (por ejemplo, el sulfuro, el bromuro o el yoduro)
  • Todos los electrodos están disponibles con un cable desmontable o con un cable/conector ya conectado
  • Diseñado para todos los sistemas de valoración Brinkmann, Metrohm y Schott existentes
  • El cuerpo del electrodo está construido con una junta esmerilada de vidrio que se adapta a los recipiente de valoración
  • Los valoradores Ionics y Tytronics pueden equiparse con este mismo electrodo sin junta esmerilada
  • Cada diseño se puede solicitar en función de la unidad de valoración
Especificaciones
Color Azul
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C