Descripción
- Electrodo de pH sin mantenimiento con rosca de 1/2 "MNPT para montaje
- Máx. 6 compás
- Electrodo para medir agua especial en piscinas
- Sensor de temperatura Pt1000 integrado
- Se suministra con cable de 3 m y conector BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 102 mm |