Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/conductividad NineFocus™ NF2300™
Código de producto. 31454066
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Kit NF2300
NF2300 PURO H2O
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo
31454066 Kit NF2300
31454090 NF2300 PURO H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31454066 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30997013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4555.00€
    3934.36€ / paquete de 1
    Ahorro 620.64€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Medidor de sobremesa multiparamétrico de alto rendimiento para una precisión convincente en determinaciones de pH, conductividad, concentración de iones, redox y oxígeno disuelto. El medidor modular está en su mejor momento con el sistema digital inteligente. InLab™ DES™ sensores.
  • Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis.
  • Integridad de los datos: la gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege las configuraciones contra cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
  • Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea la condición del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
  • Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la usabilidad y la conveniencia.
  • Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
  • Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
  • Máxima flexibilidad del sensor: compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico.
Todas las unidades incluyen dos módulos de medición, un brazo de electrodo y estándares para la calibración inicial.
  • El kit NF2300 incluye uno InLab Experto Pro-DES y uno InLab Sensor 731 Pro-DES
  • El NF2300 Pure H2O El kit incluye uno InLab Pro-DES puro y uno InLab Sensor 741 Pro-DES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud -30 a 130 °C
Exactitud (conductividad) 0.5 %
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Opción de retroiluminación Sí
Calibración pH, ORP, concentración de iones, conductividad, TDS, salinidad, OD, presión barométrica, temperatura
Modos de calibración Soporte de calibración, Verificación guiada, Menú multilingüe, Métodos sencillos, Pantalla táctil
Certificaciones/conformidad CE, RAEE, RoHS
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB palo
Puntos de datos 2000
Canales 4 (personalizable con módulos)
Tipo de pantalla TFT en color (7 in)
Clasificación IP IP52
Measurement Modes pH con mV y temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Resolución (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Idiomas Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, turco, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Tipo de función de registro Automático por intervalo o evento, manual
Memoria 3000 conjuntos de resultados
Modelo Kit NF2300
Tipo de producto Medidor de pH/conductividad
Intervalo (mV relativos) -2000 - 2000mV
Resolución (conductividad) 0,001 a 0,1
Resolución (mV) 0.1,1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 30 x 34 cm
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 30 cm
Altura (métrico) 34 cm
Peso (métrico) 2 kg
Tensión 100/240 V