Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/conductividad/OD NineFocus™ NF2340™
Descripción
- Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis.
- Integridad de los datos: la gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege las configuraciones contra cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
- Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea la condición del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
- Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la usabilidad y la conveniencia.
- Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
- Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
- Máxima flexibilidad del sensor:
- Compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico
- El kit NF2340 incluye 3 módulos de medición, InLab Experto Pro-DES, 731 Pro-DES y OptiOx Sensores Pro-DES, un brazo de electrodos y estándares para la calibración inicial
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | -30 a 130 °C |
| Exactitud (conductividad) | 0.5 % |
| Exactitud (DO) | ±0,1 mg/L de 0 - 8; ±0,2 mg/L de 8 - 20; ±10% de 20 a 50 |
| Exactitud (mV) | 0.1 |
| Exactitud (pH) | 0.002 |
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,1 mg/L de 0 - 8; ±0,2 mg/L de 8 - 20; ±10% de 20 a 50 |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Calibración | pH, ORP, concentración de iones, conductividad, TDS, salinidad, OD, presión barométrica, temperatura |
| Modos de calibración | Soporte de calibración, Verificación guiada, Menú multilingüe, Métodos sencillos, Pantalla táctil |
| Puntos de calibración (ISE) | Hasta 5 |
| Mostrar más |