Learn More
WTW™ Medidor multiparamétrico pH/Cond 3320
Descripción
El pH/Cond 3320 tiene una carcasa resistente al agua (IP67) y está provisto de una memoria, así como un registrador de datos con un intervalo ajustable entre 1 segundo y 60 minutos. Todas las entradas contienen datos que respaldan las GLP, como la fecha, la hora y el número de identificación. La moderna interfaz USB es resistente al agua y se utiliza para transferencias de datos rápidas y sencillas. Se puede utilizar casi en cualquier lugar: desde química de procesos, ciencias de la vida, alimentos y bebidas hasta el sector farmacéutico (medición de pH y conductividad de acuerdo con la farmacopea).
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (ISE) | De 0 a 999999 μmol/l |
| Batería, tipo | AA |
| Calibración | Automático/Manual |
| Puntos de calibración (pH) | De ± 2000 a 19 999 |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP67 |
| Measurement Modes | pH, ORP, ISE, Conductividad |
| Intervalo (conductividad) | De 0,000 a 1000 μS/cm |
| Intervalo (mV) | -2500 - 2500 mV |
| Intervalo (pH) | Desde -2,000 hasta 19,999 |
| Mostrar más |