Learn More
SI Analytics™ Microelectrodo combinado de pH
Código de producto. 10467353 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
DIN
DIN, Conector banana de 4 mm
Tipo:
Electrodo combinado de pH
Microelectrodo combinado de pH
Membrana:
Cilindro
Sphere
Tipo lanceta
Diámetro (métrico):
12/3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tipo Membrana Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10467353 DIN Electrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
10007900 DIN Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm 1 PCS
10223461 BNC Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
10087870 DIN Microelectrodo combinado de pH Tipo lanceta 5 mm cada uno
10682551 DIN Microelectrodo combinado de pH Sphere 5 mm cada uno
10251203 DIN, Conector banana de 4 mm Electrodo combinado de pH Sphere 12/3 mm cada uno
10359761 Cabezal de enchufe Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10467353 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285130180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El microelectrodo combinado de pH SI Analytics™ es resistente, duradero y fácil de limpiar.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Junta Diafragma de platino
Material Vidrio A
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Cilindro
Modelo N 6000 1M-Din-Id
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 96 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 3 mm