Learn More
Hach Lange Electrodos combinados de pH
Código de producto. 11911748
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC para pH y banana para Pt 1000, Plátano (Pt 1000)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11911748 BNC para pH y banana para Pt 1000, Plátano (Pt 1000) cada uno
1 options
Código de producto. 11911748 Proveedor Hach Lange N.º de proveedor LZW5012T.97.002
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Electrodo combinado de pH de alto rendimiento con diafragma cerámico adecuado para medios acuosos en general.
  • Electrodo combinado de pH Sension+ con A.T.C. para un alto rendimiento para muestras acuosas generales
  • Electrodo combinado de pH de alto rendimiento con diafragma cerámico
  • Electrolito líquido (KCl 3 M AgCl saturado) 
  • Pt1000 integrado para la compensación automática de temperatura
  • Cuerpo de vidrio
  • Intervalo de pH 0-14, 0-80°C. Cable de 1 m
  • Para medidor de sobremesa
  • El electrodo es adecuado para medios acuosos en general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodos combinados de pH
Tipos de conector BNC para pH y banana para Pt 1000, Plátano (Pt 1000)
Junta Cerámica
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo de solución de llenado KCl 3 M + AgCl
Longitud (métrico) 130 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm