Especificaciones
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Uso en reactores, tanques, recipientes abiertos y líneas de transferencia en condiciones de procesos químicos difíciles. |