Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH con cabeza de cierre de rosca
Código de producto. 10579381 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10579381 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10579381 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285118158
 Artículo restringido
En stock
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH SI Analytics™ con cabeza de cierre de rosca es resistente, duradero y
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de cierre de rosca
Junta 3 diafragmas cerámicos
Material Vidrio L
Intervalo de pH De 0 a 12
Tipo Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Sphere
Modelo L 9080
Intervalo de temperatura (métrico) De – 3 °C a + 80 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm