Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Código de producto. 10558281 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de platino
Diafragma para junta esmerilada
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +100 °C
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 40 °C
De 10 °C a 40 °C
Material:
Vidrio A
Vidrio H
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Junta Intervalo de temperatura (métrico) Material unitSize
10558281 120 mm Diafragma cerámico De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10342911 120 mm Diafragma de platino De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10131721 170 mm Diafragma cerámico De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10383001 170 mm Diafragma cerámico De -5 °C a +100 °C Vidrio A 1 PCS
10040171 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10622832 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 40 °C Vidrio A cada uno
10131831 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 10 °C a 40 °C Vidrio A cada uno
10434261 170 mm Diafragma para junta esmerilada De -5 °C a +100 °C Vidrio A 1 PCS
10057790 170 mm Diafragma de platino De -5 °C a +100 °C Vidrio A cada uno
10189750 170 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10408992 320 mm Diafragma cerámico De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10403891 320 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10092812 600 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10492452 500 mm Diafragma de platino De 0 °C a 100 °C Vidrio H cada uno
10129052 170 mm Diafragma para junta esmerilada De 0 °C a 100 °C Vidrio H 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10558281 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285100042
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Garantice una alta precisión de medición, estabilidad y una larga vida útil manteniendo una alta adaptabilidad a sus tareas de medición. SI Analytics™ El electrodo combinado de pH es robusto, duradero y fácil de limpiar.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Diafragma cerámico
Material Vidrio A
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Silamid™
Membrana Sphere
Modelo N 6280
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.