Learn More
Solución tampón, pH 4,00, Chem-Lab
Código de producto. 10335792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10335792 1000 ml 1 LT
1 options
Código de producto. 10335792 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.0213.1000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para la medición del pH y el mantenimiento en muestras moderadamente ácidas. La solución tampón, pH 4,00, Chem-Lab es una solución de citrato, cloruro sódico e hidróxido sódico, con un nivel de pH de 4,00 ±0,02 a 20 °C. La solución es trazable a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.
Niveles de pH ± 0,02:
  • pH 4,03 — 0 °C
  • pH 4,02 — 10 °C
  • pH 4,00 — 20 °C
  • pH 4,00 — 25 °C
  • pH 4,00 — 30 °C
  • pH 4,00 — 40 °C
  • pH 4,00 — 50 °C
  • pH 4,00 — 60 °C
  • pH 4,00 — 70 °C
  • pH 4,00 — 80 °C
  • pH 4,00 — 90 °C
Especificaciones
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, mediciones de pH
pH 4.00 ±0.02
Forma física Líquido
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Formulación Citrato-NaCl-NaOH
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST Sí
Información de solubilidad Soluble en agua