Learn More
Solución tampón, pH 12,00, Chem-Lab
Código de producto. 10172292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
10172292 1000 ml 1 litro
1 options
Código de producto. 10172292 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.0207.1000
Diseñado para la medición del pH y el mantenimiento en muestras alcalinas. La solución tampón, pH 12.00, Chem-Lab es una solución de fosfato e hidróxido sódico, con un nivel de pH de 12.00 ±0,02 a 20 °C. La solución es trazable a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.
Niveles de pH ± 0,02:
  • pH 12.58; 0 °C
  • pH 12.26; 10 °C
  • pH 12.00; 20 °C
  • pH 11.88; 25 °C
  • pH 11.75; 30 °C
  • pH 11.53; 40 °C
  • pH 11.31; 50 °C
  • pH 11.09; 60 °C
  • pH 10.88; 70 °C
  • pH 10.68; 80 °C
  • pH 10.48; 90 °C
Especificaciones
CAS 14265-44-2, 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, mediciones de pH
pH 12
Forma física Líquido
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Formulación Fosfato-NaOH
Fórmula molecular O4P
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K
Peso molecular (g/mol) 94.97