Learn More
Sobres de tampón de pH, METTLER TOLEDO™
Código de producto. 12693516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 20 mL
pH:
10
7.00/4.01/10.00
Tamaño de la unidad:
597 ml
600 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
12693516 30 x 20 mL 7.00/4.01/10.00 600 ml
10431721 30 x 20 mL 10 600 ml
12683516 30 x 20 mL 10 597 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12693516 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51302080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70€
    70.00€ / 600 ml
    Ahorro 17.70€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones tampón en sobres sellados para una calibración fácil y precisa del equipo de medición de pH.
  • Rastreable hasta NIST normas primarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Multicolor
Para utilizar con (aplicación) Calibración
Para utilizar con (equipo) pH Meter
pH 7.00/4.01/10.00
Forma física Powder or Solid
Cantidad 30 x 20 mL
Tipo de solución pH Buffer
Envase Sobres
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mettler-Toledo Rainbow II buffer, pH 4.01/7.00/10.00, 3 packs of 10x20 mL sachets
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide