Learn More
Sobres de tampón de calibración de pH 7,01, Hanna Instruments™
Código de producto. 10779061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
25 PCS
10779061 20 ml 25 PCS
1 options
Código de producto. 10779061 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70007C
Edge
Tampón de calibración de pH 7,01 de calidad superior que es NIST trazable y suministrado con un Certificado de Análisis con una precisión de +/- 0,01 pH a 25 °C.
  • Tampón de calibración de pH 7,01 de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis
  • Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Tampón de calibración de pH 7,01 fabricado de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978
  • Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A 
  • En un ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
Especificaciones
Color Sin designar
pH 7.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro
Envase 25Pack
Trazabilidad según el NIST