Learn More
Sobres de tampón de calibración de pH 10,01, Hanna Instruments™
Código de producto. 11657020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11657020 20 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11657020 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70010C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tampón de calibración de pH 10,01 de calidad superior trazable al NIST, suministrado con un Certificado de análisis, producido de acuerdo con las normas ISO3696/BS3978.
  • Tampón de calibración de pH 10,01 de calidad superior trazable al NIST, suministrado con un Certificado de análisis, producido de acuerdo con las normas ISO3696/BS3978 
  • Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A en un entorno de temperatura controlada mediante termómetros certificados
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
Especificaciones
Color Sin designar
pH 10.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro
Envase 25Pack
Trazabilidad según el NIST Sí