Learn More
Solución tampón de pH 2,00, Hanna Instruments™
Product Code. 12673006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 20 mL
Unit Size:
1 PCS
Product Code. Cantidad Unit Size
12673006 25 x 20 mL 1 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12673006 Supplier Hanna Instruments Supplier No. HI5000202
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 25 x 20 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • pH 2.00 buffer solution
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid