Learn More
PH-064, MedChemExpress
Código de producto. 16465006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465006 100 mg 100 miligramos
16464008 10 mg 10 miligramos
16410367 50 mg 50 miligramos
16486717 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10499
MedChemExpress PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PH-064
CAS 892546-37-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C44H58N8O2S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BIM-46187
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (125.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N1CCN2C([C@@H]1CC3CCCCC3)=NC(C4=CC=CC=C4)=C2)=O)N)N)N([C@H]5CC6CCCCC6)CCN(C5=N7)C=C7C8=CC=CC=C8
Peso molecular (g/mol) 795.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 795.11
Porcentaje de pureza 96.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation