Learn More
PH-002, MedChemExpress
Código de producto. 16487417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487417 5 mg 5 miligramos
16473206 25 mg 25 miligramos
16450997 50 mg 50 miligramos
16444708 10 mg 10 miligramos
16425536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112798
MedChemExpress PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PH-002
Forma física Solid
CAS 1311174-68-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N5O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (152.57 mM)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 491.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.58
Porcentaje de pureza 98.84%