Learn More
PGS-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16483438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483438 10 mg 10 miligramos
16460426 20 mg 20 miligramos
16436167 5 mg 5 miligramos
16400799 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101587
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM; also inhibits 5-lipoxygenase with an IC50 of 1.05 μM.
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PGS-IN-1
CAS 102271-49-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo KME-4
SMILES O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2
Peso molecular (g/mol) 302.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.41
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus