Learn More
PGMI-004A, MedChemExpress
Código de producto. 16484536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484536 100 mg 100 miligramos
16466007 5 mg 5 miligramos
16439826 50 mg 50 miligramos
16433288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101143
MedChemExpress PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PGMI-004A
CAS 1313738-90-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H12F3NO6S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (269.76 mM)
SMILES O=S(C(C=C1C2=O)=C(O)C(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3)=O)(NC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 463.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death