Descripción
Phosphoglucomutases.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PGM1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PGM1 |
| N.º de referencia del gen | P36871, P38652, Q9D0F9 |
| Alias de gen | Glucose phosphomutase 1, PGM 1, PGM1, phosphoglucomutase 1 |
| Símbolos de los genes | PGM1 |
| Mostrar más |