Learn More
MedChemExpress pGlu-Pro-Arg-MNA monoacetate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2070009-26-4 |
| Solubilidad | H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM) |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 592.6 g/mol |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.0% |
| Condiciones de envío | Room temperature |