Learn More
PGD2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16476087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476087 5 mg 5 miligramos
16474606 100 mg 100 miligramos
16419896 50 mg 50 miligramos
16413368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101430
MedChemExpress PGD2-IN-1 is an antagonist of DP extracted from patent WO 2006044732 A2, example 15 (d); has an IC50 of 0.3 nM.
PGD2-IN-1 is an antagonist of DP extracted from patent WO 2006044732 A2, example 15 (d)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PGD2-IN-1
CAS 885066-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23Cl2N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (54.31 mM)
SMILES O=C(O)C(C)(C)C1=CC=CC(C2=NC(OC)=NC(NCCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 460.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.35
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation