Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetros de la serie PFXi-880
Código de producto. 13595290
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro
Para utilizar con (aplicación):
Medición del color
Para soluciones de azúcar y jarabes
Incluye:
Kit RCMSi, IHU, celdas ópticas
Paquete RCMSi, celdas ópticas
RCMSi Pk, células ópticas, lámpara
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (aplicación) Incluye Tamaño de la unidad
13595290 Espectrofotómetro Para soluciones de azúcar y jarabes Kit RCMSi, IHU, celdas ópticas cada uno
13575290 Espectrofotómetro Medición del color Kit RCMSi, IHU, celdas ópticas cada uno
13555290 Espectrofotómetro Medición del color RCMSi Pk, células ópticas, lámpara cada uno
13565290 Espectrofotómetro Para soluciones de azúcar y jarabes Paquete RCMSi, celdas ópticas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13595290 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 1378805H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, instrucciones, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Con tecnología RCMSi (Calibración remota & Servicio de mantenimiento) para la calibración remota y el servicio a través de internet sin abandonar la mesa de trabajo
  • Medición automática y no subjetiva del color
  • Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
  • Extraíble, 6 in Cámara de muestra de 153 mm
  • Puede manejar muestras calientes con elevados puntos de fusión
  • La salida se ajusta a GLP Incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
  • Disponible con unidad de calefacción integrada opcional para muestras como grasas o ceras, cuya temperatura debe mantenerse constantemente por encima del punto de fusión
  • Con diferentes escalas de color
  • Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
  • Función de actualización remota
PFXi-880/CIE
  • Para muestras transparentes
  • Escalas de color: CIE™ L™ a b, CIELAB (L™ C™ h), Delta E™ Diferencia de color, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores triestímulo XYZ, prueba de lavado ácido (ASTM D848), Densidad óptica (Absorbancia)
PFXi-880/S
  • Para jarabes y soluciones de azúcar
  • Escalas de color: CIE™ L™ a b, Delta E™ Diferencia de color, índice de color ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), color RYBN, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores triestímulo XYZ, densidad óptica (absorbancia).
PFXi-880/CIE: Productos químicos, aceites y grasas comestibles, recubrimientos, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, productos para el hogar, aceites de petróleo y ceras, plásticos, soluciones azucaradas, jarabes y miel, productos farmacéuticos y cosméticos, cervezas, maltas y caramelos, productos médicos y clínicos. PFXi-880/S: Soluciones de azúcar, jarabes y miel.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOCS, ISO, ASTM, CE, RoHS, WEEE
Pantalla Gráfica en color
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 90/240 V
Para utilizar con (aplicación) Para soluciones de azúcar y jarabes
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Kit RCMSi, IHU, celdas ópticas
Longitud (imperial) 7,7 in
Longitud (métrico) 19,6 cm
Tiempo de medición >30 s
Modelo PFXi-880/S
Trayectoria óptica Entre 0,1 y 153 mm
Repetibilidad Cromaticidad (x y): ±0,0002; ΔE: 0,2
Respuesta espectral De 420 nm a 710 nm
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,7 kg
Anchura (imperial) 7,7 in
Anchura (métrico) 19,6 cm