Learn More
Abnova™ ADN polimerasa Pfu
Descripción
- Además de 5′ -3′ Actividad de la ADN polimerasa, también posee 3′ -5′ actividad de exonucleasa (corrección de pruebas).
- La ADN polimerasa Pfu exhibe la tasa de error más baja de todas las ADN polimerasas termoestables estudiadas, e incluso es hasta diez veces más precisa que lo normal. Taq ADN polimerasa.
- En consecuencia, la ADN polimerasa Pfu es útil para reacciones de polimerización que requieren una síntesis de alta fidelidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Conservar a -20 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Cantidad | 500 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |