Learn More
PFK-158, MedChemExpress
Descripción
PFK-158 is a potent and selective PFKFB3 inhibitor with an IC50 value 137 nM. PFK-158 reduces glucose uptake, ATP production, lactate release, and induces apoptosis and autophagy in cancer cells. PFK-158 has broad anti-tumor activity. PFK-158 can also enhance Colistin's resistance to bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PFK-158 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1462249-75-7 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H11F3N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (91.38 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=NC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3C=C2 |
| Mostrar más |