Learn More
PFK-015, MedChemExpress
Código de producto. 16495766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495766 100 mg 100 miligramos
16475018 10 mg 10 miligramos
16461257 50 mg 50 miligramos
16427747 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12204
MedChemExpress PFK-015 is an effective inhibitor of PFKFB3 with IC50 of 110 nM (recombinant PFKFB3) and inhibits PFKFB3 activity in cancer cells with IC50 of 20 nM.
PFK-015 is an effective inhibitor of PFKFB3 with IC50 of 110 nM (recombinant PFKFB3) and inhibits PFKFB3 activity in cancer cells with IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFK-015
Forma física Solid
CAS 4382-63-2
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25.2 mg/mL (96.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
Peso molecular (g/mol) 260.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza 98.29%