Learn More
PFI-4, MedChemExpress
Código de producto. 16490038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490038 5 mg 5 miligramos
16433587 50 mg 50 miligramos
16427568 10 mg 10 miligramos
16407506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18664
MedChemExpress PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFI-4
CAS 900305-37-5
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 26 mg/mL (68.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C(N2CCCC2)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C1)C4=CC=CC=C4OC
Peso molecular (g/mol) 380.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death