Learn More
Tocris Bioscience™ PFI 3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728808
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
18728808 10 mg
1 options
Código de producto. 18728808 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5072/10
Potent and selective SMARCA2/4 and polybromo 1 inhibitor
PFI 3 is a potent and selective polybromo 1 (PBRM1) and SMARCA4 inhibitor (Kd values are 48 and 89 nM respectively) that also inhibits SMARCA2. This compoud displays 30-fold selectivity over other sub-family branches. PFI 3 accelerates FRAP recovery in cells at a concentration of 1 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-[(1R,4R)-5-(pyridin-2-yl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]prop-2-en-1-one
CAS 1819363-80-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H19N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Pureza 98%