Learn More
PFI-3, MedChemExpress
Código de producto. 16477867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477867 5 mg 5 miligramos
16445148 10 mg 10 miligramos
16421377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12409
MedChemExpress PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFI-3
CAS 1819363-80-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (388.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(/C=C/N2[C@H](C3)CN(C4=NC=CC=C4)[C@H]3C2)=O)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death