Learn More
PFI-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497126 100 mg 100 miligramos
16477088 10 mg 10 miligramos
16403137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16586
MedChemExpress PFI-1 is a selective BET (bromodomain-containing protein) inhibitor for BRD4 with IC50 of 0.22 μM in a cell-free assay.
PFI-1 is a selective BET (bromodomain-containing protein) inhibitor for BRD4 with IC50 of 0.22 μM in a cell-free assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFI-1
CAS 1403764-72-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N3O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (95.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1OC)(NC2=CC3=C(NC(N(C)C3)=O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 347.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.39
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease