Learn More
PffBT4T-2DT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17126524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17126524 100 mg 100 miligramos
17136524 250 mg 250 miligramos
17146524 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17126524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66014.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1430201-60-7
Fórmula molecular (C{6}{6}H{9}{6}N{2}S{5}F{2})n
Sinónimo Poly[(5,​6-​difluoro-​2,​1,​3-​benzothiadiazole-​4,​7-​diyl)​[3,​3 '''-​bis(2-​decyltetradecyl)​[2,​2 ':5 ',​2 '':5 '',​2 '''-​quaterthiophene]​-​5,​5 '''-​diyl]​]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PffBT4T-2 DT
Cantidad 100 mg
Forma física Sólido