Learn More
PFE-360, MedChemExpress
Código de producto. 16497657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497657 5 mg 5 miligramos
16475686 100 mg 100 miligramos
16464908 10 mg 10 miligramos
16451157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120085
MedChemExpress PFE-360 (PF-06685360) is a potent, selective, brain penetrated and orally active leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor with a mean IC50 of 2.3 nM in vivo.
PFE-360 (PF-06685360) is a potent, selective, brain penetrated and orally active leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor with a mean IC50 of 2.3 nM in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFE-360
CAS 1527475-61-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo PF-06685360
Información de solubilidad DMSO : 10.42 mg/mL (33.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=CN1C
Peso molecular (g/mol) 308.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation