Learn More
Mezcla de PFAS 151 100 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319742 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30319742 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000151MW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 2355-31-9, 29420-49-3
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua