Learn More
PFAS-free Water, Waternation
Código de producto. 31921347 Tienda Waternation Medical Division Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 L
8 L
20 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
25 litros
6 litros
8 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31921347 6 L 6 litros
31921348 1 L 1 litro
31921345 8 L 8 litros
31921340 20 L 20 litros
31921341 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31921347 Lieferant Waternation Lieferanten-Nr. WNPF10006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.45€
    140.33€ / 6 litros
    Ahorro 44.12€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PFAS-free water is specifically designed for PFAS analysis and is compatible with ultra-trace analytical methods. It can also be used for PFAS-free production processes.
PFAS-Free Water is reagent-grade pure water with no detectable PFAS. Specifically developed for trace and ultra-trace analysis of per- and polyfluoroalkyl substances, it eliminates background interference from the water itself, so your results reflect your sample, not your solvent. PFAS Free water is designed for laboratories that demand the lowest possible detection limits, our PFAS-Free Water is trusted by:
  • Environmental monitoring laboratories
  • Drinking water and wastewater testing facilities
  • Food and beverage safety laboratories
  • Contract analytical laboratories
  • Governmental and regulatory institutions
  • PFAS testing
  • It is manufactured to ensure consistent and reliable quality. The product is available in a range of sizes and packaging options.
In PFAS analysis, if the water used contains even a small amount of PFAS contamination, it can:
  • Cause false positive results
  • Samples needing to be re-run
  • Wasted time
  • QC failures
  • Re-analysis costs that are often far higher than the cost of PFAS-free water
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Pure water
Peso molecular (g/mol) 18.015
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Analytical, Environmental, Laboratory, Ultra Pure, Extra Pure
Envase Bottle
Cantidad 6 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.