Descripción
El agua libre de PFAS es agua pura de grado reactivo sin PFAS detectables. Desarrollada específicamente para el análisis de trazas y ultrartraces de sustancias per- y polifluoroalquilicas, elimina la interferencia de fondo del agua en sí, por lo que tus resultados reflejan tu muestra, no tu disolvente. El agua libre de PFAS está diseñada para laboratorios que exigen los límites de detección más bajos posibles, nuestra agua libre de PFAS es de confianza por:
- Laboratorios de monitorización ambiental
- Instalaciones de análisis de agua potable y aguas residuales
- Laboratorios de seguridad alimentaria y de bebidas
- Laboratorios analíticos por contrato
- Instituciones gubernamentales y reguladoras
- Análisis PFAS
- Se fabrica para garantizar una calidad constante y fiable. El producto está disponible en una variedad de tamaños y opciones de envase.
En el análisis de PFAS, si el agua utilizada contiene incluso una pequeña cantidad de contaminación por PFAS, puede:
- Causar resultados falsos positivos
- Muestras que necesitan ser reejecutadas
- Tiempo perdido
- Fallos de control de calidad
- Costes de reanálisis que a menudo son mucho más altos que el coste del agua libre de PFAS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pure water |
| Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Grado | Medioambiente, Extra puro, Analítica, Purificado, Técnico |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 L |