Learn More
GVS SPE Cartrige libre de PFAS
Código de producto. 32178618
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
150 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
32178618 500 mg paquete de 30
32178140 200 mg paquete de 30
32178407 150 mg paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 32178618 Proveedor GVS N.º de proveedor SPEB00WAX06500APF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    725.00€ / paquete de 30
    Ahorro 75.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Diseñado para la extracción selectiva de compuestos ácidos como PFAS de muestras ambientales.
  • Utiliza un mecanismo de retención dual que combina intercambio iónico e interacción hidrofóbica para una extracción eficiente de PFAS y otros compuestos ácidos.
  • Garantiza una alta recuperación y precisión tanto para PFAS de cadena corta como larga, ofreciendo un rendimiento analítico consistente.
  • Reduce eficazmente el ruido de fondo para mejorar la sensibilidad de detección durante el análisis LC-MS/MS.
  • Cumple con los Métodos 533, 537.1 y 1633 de la EPA, que soportan procedimientos de prueba estandarizados y validados.
  • Un flujo de trabajo simplificado simplifica la preparación de la muestra, asegurando resultados fiables y reproducibles entre diferentes matrices.
Especificaciones
Peso del lecho 500 mg
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío o equipos SPE automatizados
Absorbente WAX
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 6 mL
Tamaño de poro 40 μm