Learn More
Mezcla nativa 1 de PFAS EF-28 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326146 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326146 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA30000070MW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 120226-60-0, 2991-50-6, 2355-31-9
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua