Learn More
Mezcla de PFAA 100 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325006 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30325006 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000218MW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 375-73-5, 335-76-2, 307-55-1, 375-85-9, 307-24-4, 375-95-1
Cantidad 5 x 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua