Descripción
- Construcción de perfluoroalcoxi (PFA)
- Cuello estrecho
- Esterilizable en autoclave
- Fácil de limpiar.
- Resiste temperaturas de – 200 a 260 °C
- Incluye rosca S28 y tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento a largo plazo de disolventes y patrones |
| Material | PFA |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 200C a 260 °C |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |