missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos de reactivo de PFA de boca ancha

Código de producto. 10146380
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10146380 250 ml cada uno
10732921 500 ml cada uno
10782571 1000 ml cada uno
10719431 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10146380 Proveedor BRANDTECH™ VITLAB™ N.º de proveedor 109497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los frascos de reactivos de boca ancha VITLAB PFA son adecuados para el análisis de trazas.

  • Frascos resistentes a la lixiviación para el almacenamiento de patrones a largo plazo
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Los tapones de rosca de PFA ayudan a proteger contra la contaminación exterior y las fugas
  • <

Especificaciones

Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 2,4 in
Material PFA
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca ancho, de rosca
Forma Hombros en pendiente
Altura (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 5,9 in
Material del cierre PFA
Diámetro (métrico) 6,1 cm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.