Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™, 0,5 m
Código de producto. 10459771
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
NW 13
NW 14
NW 16
NW 19
NW 21
NW 23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10459771 NW 19 cada uno
10297451 NW 23 cada uno
10698774 NW 14 cada uno
10063501 NW 13 cada uno
10449771 NW 16 cada uno
10165691 NW 21 cada uno
6 options
Código de producto. 10459771
Marca: Bohlender™ S182214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para una fácil manipulación de líquidos. Los tubos flexibles de PFA tienen un radio de curvatura estrecho para una mínima reducción de la sección transversal
Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de mangueras. Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío.
  • Ideal para conexiones con vibraciones
  • Se puede utilizar con un radio de curvatura pequeño
  • Para la compensación de expansiones térmicas
  • Para una fácil manipulación de líquidos
  • De flexibles a altamente flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Longitud global (métrico) 0,5 m
Para utilizar con (aplicación) Conexiones con vibraciones; compensación de expansiones térmicas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos NW 19
Color Transparente
Flexibility Muy flexible
Presión máxima 2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos de plástico flexibles