Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™, 0,5 m
Descripción
Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de mangueras. Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío.
- Ideal para conexiones con vibraciones
- Se puede utilizar con un radio de curvatura pequeño
- Para la compensación de expansiones térmicas
- Para una fácil manipulación de líquidos
- De flexibles a altamente flexibles
- El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
- No poroso
- Translúcido
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 20,9 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 25,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 0,5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexiones con vibraciones; compensación de expansiones térmicas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de los tubos | NW 23 |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |