Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubos de PFA
Código de producto. 13079812
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tubos de alta pureza
Tubos naturales
Diámetro exterior (imperial):
(1 x 16 pulg.), 1,588 mm
(1 x 8 pulg.), 3,175 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
13079812 Tubos naturales (1 x 16 pulg.), 1,588 mm cada uno
13003193 Tubos de alta pureza (1 x 8 pulg.), 3,175 mm cada uno
13033183 Tubos de alta pureza (1 x 16 pulg.), 1,588 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13079812 Proveedor IDEX Health & Science, LLC N.º de proveedor 0201261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    47.73€ / paquete de 1
    Ahorro 10.27€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Construido con resina PFA genuina Teflon™ , ofreciendo excelente compatibilidad y resistencia química.
La tubería de PFA está construida con resina PFA genuina Teflon™ y está disponible en variedades de Naturalidad o Alta Pureza. La Alta Pureza es una tubería de grado médico que suele ser preferida en aplicaciones sensibles y que cumple de forma fiable con demandas más críticas. Además, esta tubería especializada es prácticamente transparente para observar el movimiento de fluidos. Ambas variedades ofrecen excelente compatibilidad y resistencia química.
Tubos naturales
  • Fabricados con resina de PFA de Teflon™ original
  • Ofrece una excelente compatibilidad y resistencia química
  • Puede soportar presiones acuosas de hasta 4000 psi (276 bar).
  • Varios tamaños disponibles.
Tubos de alta pureza
  • Fabricado con resina de gran pureza de PFA de Teflon™ original, una versión modificada especial de la molécula base de PTFE
  • Grado médico
  • Se prefiere con frecuencia en aplicaciones sensibles y cumple de forma fiable con las demandas más importantes
  • Prácticamente transparente para poder ver el movimiento de fluidos
  • Puede soportar presiones acuosas de hasta 500 psi (0,125 pulg), 2000 psi (0,0625 pulg)
Especificaciones
Tipo Tubos naturales
Esterilizables en autoclave No
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,40 in
Diámetro exterior (imperial) (1 x 16 pulg.), 1,588 mm
Diámetro interior (métrico) 10,16 mm
Longitud global (imperial) 5 ft
Longitud global (métrico) 1,524 m
Material PFA