Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubos PFA+
Código de producto. 13003333
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
15,24 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
13003333 15,24 m cada uno
1 options
Código de producto. 13003333 Proveedor IDEX Health & Science, LLC N.º de proveedor 0201284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    367.21€ / paquete de 1
    Ahorro 91.79€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-04-2027
Fabricados con resina de PFA Plus de Teflon™, ofreciendo incluso más ventajas que la PFA estándar
Los tubos PFA Plus de alta pureza están fabricados con resina PFA Plus de Teflon™ y ofrecen aún más ventajas que la PFA estándar. Fabricado con uno de los polímeros más libres de contaminantes disponibles del mercado, este tubo ofrece pureza en las piezas por mil millones. Perfecto para aplicaciones en sectores médicos, de diagnóstico, farmacéuticos, biotecnológicos y semiconductores. Los tubos de color natural ofrecen una resistencia mejorada a las fisuras por tensión y tienen paredes más suaves y claras.
  • Tubos PFA+ de alta pureza naturales
  • Construido con resina de PFA Plus de Teflon™
  • Ofrece aún más ventajas que la PFA estándar
  • Fabricados con uno de los polímeros más libres de contaminantes disponibles del mercado
  • Ofrece pureza en las piezas por mil millones
  • Perfecto para aplicaciones en sectores médicos, de diagnóstico, farmacéuticos, biotecnológicos y semiconductores
  • Resistencia mejorada a las fisuras por tensión
Especificaciones
Tipo Tubos para cromatografía
Esterilizables en autoclave No
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Sectores médicos, de diagnóstico, farmacéuticos, biotecnológicos y semiconductores
Diámetro interior (imperial) 0,030 in
Diámetro exterior (imperial) (1 x 16 pulg.), 1,588 mm
Diámetro interior (métrico) 0,75 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15,24 m
Material PFA
Presión máxima 1000 psi (69 bar)